Learn More
Glycine, ≥99 %, qualité biologie moléculaire, ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Glycine |
Point de fusion | ∼245°C (decomposition) |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Formule linéaire | H2NCH2CO2H |
Beilstein | 635782 |
Densité | 1.595 |
Quantité | 1 kg |
Poids de la formule | 75.07 |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Gravité spécifique | 1.595 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
200619 | Certificat d’analyse | 13/11/2023 | J16407.A7,J16407.36,J16407,J16407.A1 |
204994 | Certificat d’analyse | 13/11/2023 | J16407.A7,J16407.36,J16407,J16407.A1 |
204990 | Certificat d’analyse | 13/11/2023 | J16407.A7,J16407.36,J16407,J16407.A1 |
230484 | Certificat d’analyse | 17/10/2023 | J16407.A7,J16407.36,J16407,J16407.A1 |
230825 | Certificat d’analyse | 17/10/2023 | J16407.A7,J16407.36,J16407,J16407.A1 |
Nom du produit
Glycine, ≥99 %, qualité biologie moléculaire, ultrapure, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu