Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycine, 99+ %, pour analyse Code produit.: 10072930
Thermo Scientific Chemicals Glycine, 99+ %, pour analyse
Code produit. 10072930
250 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Code produit. 10072930
Marque: Thermo Scientific Chemicals 220912500
Demander un format en vrac ou personnalisé
La glycine, numéro CAS 56-40-6, est une formulation purifiée de l’acide aminé, de la glycine (acide aminoacétique) qui est utilisée dans la synthèse de plusieurs composés, notamment la créatinine, les purines et les porphyrines.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine
Ammonium 200ppm max.
Arsenic (As) 1ppm max.
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 40ppm max.
Substance hydrolysable Clear solution
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Perte à la dessiccation 0.2% (105°C, 2 hrs) max.
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCH2CO2H
Solvants résiduels Meets the requirements
Sulfate 50ppm max.
Cendres sulfatées 0.1% max.
Densité 1.5950g/mL
Quantité 250 g
Poids de la formule 75.07
Pourcentage de pureté ≥99.0% (on dried substance) (total base)
Qualité Analytique
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0455024 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/04/2024 Catalog Number220910050,220910250,220911000,220910010,220912500
Numéro de lotA0438267 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/12/2023 Catalog Number220910050,220910250,220911000,220910010,220912500
Numéro de lotA0450943 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number220910050,220910250,220911000,220910010,220912500
Numéro de lotA0452440 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/04/2023 Catalog Number220910050,220910250,220911000,220910010,220912500
Numéro de lotA0452439 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/04/2023 Catalog Number220910050,220910250,220911000,220910010,220912500
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Glycine, 99+ %, pour analyse >