Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycine, 99 %, réactif ACS Code produit.: 12327153
Thermo Scientific Chemicals Glycine, 99 %, réactif ACS
Code produit. 12327153
250 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 12327153
Marque: Thermo Scientific Chemicals 385902500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCH2CO2H
Densité 1.5950g/mL
Quantité 250 g
Poids de la formule 75.07
Qualité Réactif ACS
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466388 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/09/2024 Catalog Number385900500,385902500
Numéro de lotA0457451 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/11/2023 Catalog Number385900500,385902500
Numéro de lotA0454283 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number385900500,385902500
Numéro de lotA0451468 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number385900500,385902500
Numéro de lotA0397320 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number385900500,385902500
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Glycine, 99 %, réactif ACS >