Learn More
Glycine, 98 %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10407873
Glycine, 98 %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10407873
25 kg
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Code produit. 10407873
Marque: Thermo Scientific Acros 120070250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
La glycine, numéro CAS 56-40-6, est une formulation purifiée de l’acide aminé, de la glycine (acide aminoacétique) qui est utilisée dans la synthèse de plusieurs composés, notamment la créatinine, les purines et les porphyrines.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La glycine est un acide essentiel qui peut être utilisé pour la synthèse de la créatine, des purines et des porphyrines
  • Soluble dans l’eau ; a un pH de ∼ = 5,5 à 6,5 en solution
  • La glycine est un neurotransmetteur inhibiteur qui régule l’activité des récepteurs NMDA et affecte l’activité neurale
Applications
  • La glycine peut également être utilisée pour maintenir la pression osmotique ou comme composant d’autres tampons de biologie moléculaire dépendants des ions
  • La glycine est utilisée en biologie moléculaire comme composant de tampon pour l’électrophorèse sur gel ; la capacité de la glycine à adopter une charge négative à un pH plus élevé la rend idéale pour la séparation des protéines dans la couche d’empilement
  • Destiné aux applications de biochimie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES NCC(O)=O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Glycine
Point de fusion 233°C
Arsenic (As) 3ppm max.
pH 5.5 to 6.5 (5% Aqueous Solution)
Couleur Incolore à jaune
Métaux lourds (sous forme de Pb) 20ppm max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Perte à la dessiccation 0.2% max. (105°C, 2 hrs)
Conditionnement Plastic bucket
Formule linéaire H2NCH2CO2H
Résidus après l’allumage 0.1% max.
Beilstein 04, 333
Fieser 1412
Merck Index 15, 4526
Densité 1.5950g/mL
Quantité 25 kg
Poids de la formule 75.07
Pourcentage de pureté ≥97.5% (Total Base)
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Mostrar más Mostrar menos
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466202 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2024 Catalog Number120070010,120070050,120070250,120072500
Numéro de lotA0464721 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2024 Catalog Number120070010,120070050,120070250,120072500
Numéro de lotB0155395 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number120070010,120070050,120070250,120072500
Numéro de lotA0460861 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2024 Catalog Number120070010,120070050,120070250,120072500
Numéro de lotB0148924 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number120070010,120070050,120070250,120072500
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Glycine, 98 %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado