Learn More
Glycérol, puriss., Honeywell Code produit.: 15611480
Glycérol, puriss., Honeywell
BIOPHARMA
Code produit. 15611480
5 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
70 kg
250 kg
Code produit. 15611480
Marque: Honeywell Riedel-de Haën 155235L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, FCC.
Densité 1.2580 to 1.2644g/mL at 20°C, ≥1.257g/mL at 25°C
Point d’éclair 160°C (320°F)
Résidus d’allumage ≤0.01% (as SO4)
Température d’allumage 698°F
Formule linéaire HOCH2CH(OH)CH2OH
Quantité 5 L
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Densité de vapeur 3.1 (vs air)
Poids de la formule 92.09g/mol
Tension de vapeur 1mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté 99 to 101% (alkalimetric)
Qualité puriss.
Nom du produit
Glycérol, puriss., Honeywell >