Learn More
Glycérol (biologie moléculaire), Fisher BioReagents™
Pour le stockage à basse température des enzymes et des cultures bactériennes
26.25€ - 51.65€
Identifiants chimiques
CAS | 56-81-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.09 |
Numéro MDL | MFCD00004722 |
Clé InChI | PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn |
CID PubChem | 753 |
ChEBI | CHEBI:17754 |
Nom IUPAC | propane-1,2,3-triol |
SMILES | OCC(O)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10021083
|
Fisher BioReagents
BP229-1 |
1 L | Flacon en verre |
26.25€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12144481
|
Fisher BioReagents
BP229-4 |
4 L | Flacon en verre |
51.65€
4L
51.65€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12144481
|
Fisher BioReagents
BP229-4 |
4 L | Flacon en verre |
51.65€
4L
51.65€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Pour le stockage à basse température des enzymes et des cultures bactériennes
Le glycérol est utilisé pour le stockage à basse température des enzymes et des cultures bactériennes, la purification des protéines et comme composant dans les tampons de chargement par électrophorèse.Identifiants chimiques
56-81-5 | |
92.09 | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
753 | |
propane-1,2,3-triol |
C3H8O3 | |
MFCD00004722 | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
CHEBI:17754 | |
OCC(O)CO |
Spécification
Glycerol | |
>290°C | |
1.261g/cm³ | |
290°C | |
≥99.5 % | |
HOCH2CH(OH)CH2OH | |
15, 4520 | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
propane-1,2,3-triol | |
753 | |
92.09 | |
≥99.5% | |
Liquide visqueux |
56-81-5 | |
18°C | |
5 | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
C3H8O3 | |
MFCD00004722 | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
OCC(O)CO | |
92.09 | |
CHEBI:17754 | |
0.003mbar at 50°C | |
Biologie moléculaire |
Sécurité et traitement
AVERTISSEMENT !
Emergency Overview
Irritating to eyes and skin. May cause central nervous system effects. Hygroscopic. Use personal protective equipment. Ensure adequate ventilation. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention immediately if symptoms occur. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Get medical attention immediately if symptoms occur. Get medical attention immediately if symptoms occur. Do not induce vomiting.
NFPA
Health:1
Flammability:1
Instability:0
Recommended Storage : RT