Learn More
Trioléate de glycérine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
50.95€ - 1631.12€
Identifiants chimiques
CAS | 122-32-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C57H104O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 885.45 |
Numéro MDL | MFCD00137563 |
Clé InChI | PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N |
Synonyme | triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate |
CID PubChem | 45253964 |
Nom IUPAC | [2-[(Z)-octadec-9-énoyl]oxy-3-[(E)-octadec-9-énoyl]oxypropyle](E)-octadec-9-énoate |
SMILES | CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10541902
|
Thermo Scientific Acros
368120010 |
1 mL |
50.95€
1mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10190612
|
Thermo Scientific Acros
368120050 |
5 mL | N/A | ||||||
10004983
|
Thermo Scientific Acros
368120250 |
25 mL |
456.27€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11954961
|
Thermo Scientific Acros
368121000 |
100 mL | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
122-32-7 | |
885.45 | |
PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N | |
45253964 | |
CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC |
C57H104O6 | |
MFCD00137563 | |
triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate | |
[2-[(Z)-octadec-9-énoyl]oxy-3-[(E)-octadec-9-énoyl]oxypropyle](E)-octadec-9-énoate |
Spécification
Glycerine trioleate | |
Incolore à jaune | |
235.0°C to 240.0°C (18.0 mmHg) | |
98.5% min. (GC) | |
C57H104O6 | |
1.4680 to 1.4700 | |
02,IV,1664 | |
0.913 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform, ether, ccl4, slightly soluble in alcohol | |
CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC | |
885.45 | |
885.45 | |
Liquide |
122-32-7 | |
0.9130g/mL | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
(C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33 | |
MFCD00137563 | |
15,9904 | |
triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate | |
PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N | |
[2-[(Z)-octadec-9-énoyl]oxy-3-[(E)-octadec-9-énoyl]oxypropyle](E)-octadec-9-énoate | |
45253964 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-534-7
Identifiant produit
- Glycerine trioleate