Learn More
Glycérine, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Code produit. p-5391111 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
Conditionnement:
4L
500mL
Code produit. 15567974
Marque: Avantor J.T.Baker 214001
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerin
Point d’éclair 199.00°C
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Quantité 500 mL
Gravité spécifique 1L = 1.26kg
Poids de la formule 92.1
Qualité Multiofficinal / USP