Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC GlycanPac™ AXR-1
Description
Bénéficiez d’une ultra-haute résolution et sélectivité pour les glycanes marqués et natifs à l’aide de cette colonne HPLC/UHPLC. Elle est compatible avec la détection par MS et fluorescence.
Bénéficiez de l’ ultra-haute résolution à la pointe de l’industrie des glycanes marqués et natifs pour la caractérisation et la quantification structurales avec les colonnes LC Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1. Cette colonne de chromatographie hautes performances à base de silice permet une séparation en mode mixte en combinant la charge, la structure des isomères et la taille. Il existe désormais une colonne dotée d’une sélectivité unique pour analyser les glycanes biologiquement importants. La colonne GlycanPac AXR-1 est disponible dans plusieurs formats HPLC et U-HPLC ; elle est compatible avec la détection par fluorescence ou par spectrométrie de masse (MS).
L’ ultra-haute résolution et la sélectivité des glycanes sont attribuées à la chimie de surface en mode mixte innovante de la colonne GlycanPac AXR-1, qui combine les fonctions suivantes :
- Fonction WAX (Weak Anion Exchange) pour la rétention des glycanes chargés négativement, avec la séparation déterminée par ordre croissant de charge
- Fonction de phase inversée pour les glycanes de charge identique, avec la séparation déterminée par les isomères et la taille
Cette colonne de silice sphérique ultra-pure est conçue et testée pour les méthodes HPLC et U-HPLC avec les applications de détection par fluorescence ou MS. La colonne GlycanPac AXR-1 utilise des tampons aqueux volatils (par ex., acétate d’ammonium ou formiate d’ammonium) et de l’acétonitrile afin de présenter les glycanes élués prêts pour introduction dans les instruments MS.
Disponibles dans plusieurs formats
- Utilisez des colonnes de 1,9 μm pour les applications U-HPLC et des colonnes de 3 μm pour les applications HPLC
- Choisissez parmi un large éventail de dimensions pour satisfaire aux exigences de résolution, de débit ou de l’instrument requis pour votre application
- Protégez la colonne analytique avec des pré-colonnes GlycanPac AXR-1
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Cartouche de protection |
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| À utiliser avec | Colonne Thermo Scientific GlycanPac AXR-1 ; 3 µm, 2,1 x 150 mm |
| Longueur (métrique) | 10 mm |
| Pression max. | 6000 psi (415 bars) |
| Granulométrie | 3 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 175 Å |
| Surface spécifique | 300 m²/g |
| Température | 60°C |
| Afficher plus |