Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC GlycanPac™ AXR-1
Code produit. 15212735
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Granulométrie:
1,9 μm
3 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15212735
Marque: Thermo Scientific™ 088260
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Bénéficiez d’une ultra-haute résolution et sélectivité pour les glycanes marqués et natifs à l’aide de cette colonne HPLC/UHPLC. Elle est compatible avec la détection par MS et fluorescence.
Bénéficiez de l’ ultra-haute résolution à la pointe de l’industrie des glycanes marqués et natifs pour la caractérisation et la quantification structurales avec les colonnes LC Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1. Cette colonne de chromatographie hautes performances à base de silice permet une séparation en mode mixte en combinant la charge, la structure des isomères et la taille. Il existe désormais une colonne dotée d’une sélectivité unique pour analyser les glycanes biologiquement importants. La colonne GlycanPac AXR-1 est disponible dans plusieurs formats HPLC et U-HPLC  ; elle est compatible avec la détection par fluorescence ou par spectrométrie de masse (MS).
Sélectivité exceptionnelle des glycanes et résolution à la fine pointe de l’industrie
L’ ultra-haute résolution et la sélectivité des glycanes sont attribuées à la chimie de surface en mode mixte innovante de la colonne GlycanPac AXR-1, qui combine les fonctions suivantes :
  • Fonction WAX (Weak Anion Exchange) pour la rétention des glycanes chargés négativement, avec la séparation déterminée par ordre croissant de charge
  • Fonction de phase inversée pour les glycanes de charge identique, avec la séparation déterminée par les isomères et la taille
Performances fiables de la colonne
Cette colonne de silice sphérique ultra-pure est conçue et testée pour les méthodes HPLC et U-HPLC avec les applications de détection par fluorescence ou MS. La colonne GlycanPac AXR-1 utilise des tampons aqueux volatils (par ex., acétate d’ammonium ou formiate d’ammonium) et de l’acétonitrile afin de présenter les glycanes élués prêts pour introduction dans les instruments MS.
Disponibles dans plusieurs formats
  • Utilisez des colonnes de 1,9 μm pour les applications U-HPLC et des colonnes de 3 μm pour les applications HPLC
  • Choisissez parmi un large éventail de dimensions pour satisfaire aux exigences de résolution, de débit ou de l’instrument requis pour votre application 
  • Protégez la colonne analytique avec des pré-colonnes GlycanPac AXR-1 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Cartouche de protection
Diamètre (métrique) 4,6 mm
À utiliser avec Colonne Thermo Scientific GlycanPac AXR-1 ; 3 µm, 4,6 x 150 mm
Longueur (métrique) 10 mm
Pression max. 6000 psi (415 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 175 Å
Surface spécifique 300 m²/g
Température 60°C
Type d’USP S/O
Phase stationnaire Exclusif
Gamme de produits GlycanPac
Matériau de remplissage Silice
Type de colonne Mode mixte
Phase Phase inverse et échange d’ions
Type Cartouchedeprotection,2/pqt