Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC GlycanPac™ AXH-1
Code produit. p-4589167
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Granulométrie:
1,9 μm
3 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13496879
Marque: Thermo Scientific™ 082468
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette colonne d’analyse des glycanes pour une caractérisation qualitative, quantitative et structurelle des glycanes chargés et non chargés présents dans les molécules biologiques.
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXH-1 pour une caractérisation qualitative, quantitative et structurale des glycanes chargés et non chargés présents dans les molécules biologiques. Cette colonne de chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) à base de silice assure la séparation simultanée des glycanes en fonction de la charge, de la taille et de la polarité. Bénéficiez d’une résolution élevée et d’une analyse à haut rendement avec une sélectivité unique des glycanes biologiquement importants, marqués ou natifs, par des méthodes par LC-fluorescence et LC-spectrométrie de masse.
La colonne LC GlycanPac AXH-1, basée sur une chimie de surface à mode mixte innovante, associe des mécanismes de rétention par échange anionique faible (WAX) et par interaction hydrophile (HILIC) pour une sélectivité optimale et un fort pouvoir de résolution. La fonctionnalité WAX permet une rétention et une sélectivité pour les glycanes chargés négativement tandis que le mode HILIC facilite la séparation des glycanes de même charge en fonction de leur polarité et de leur taille. Ainsi, la colonne LC GlycanPac AXH-1 offre des capacités inégalées pour les séparations de glycanes.
Sélectivité unique des glycanes se basant sur la charge, la taille et la polarité
  • Excellente résolution pour les glycanes marqués et natifs
  • Utile à la fois pour la caractérisation haute résolution des profils des glycanes et pour une quantification facile des glycanes en fonction de la charge
  • Compatible avec les méthodes de détection par fluorescence et par MS
  • Efficacité chromatographique élevée et excellente stabilité de la colonne
Les colonnes LC GlycanPac AXH-1 sont basées sur des substrats de silice sphérique de grande pureté dans les deux tailles 1,9 et 3 μm pour les applications UHPLC et HPLC standard, respectivement. Les différentes dimensions des colonnes LC GlycanPac AXH-1 répondent aux besoins de vos applications présentant différentes exigences en termes de résolution, de rendement et d’instrument.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 6000 psi (415 bars)
Forme des particules Silice sphérique
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Quantité Chaque
Surface spécifique 300 m²/g
Température 60°C
Phase stationnaire Exclusif
Gamme de produits GlycanPac
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Type de colonne Mode mixte
Phase HILIC et échange d’ions
Type Colonne HPLC
Technique Bio-LC
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC)
Concept écologique Responsibly packaged