Learn More
MP Biomedicals™ Gly-phe-7-amino-4-trifluorométhylcoumarine
Gly-phe-7-amino-4-trifluorométhylcoumarine, poudre blanche
452.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Forme | Poudre |
À utiliser avec (application) | Analyse de la migration cellulaire ; analyse de la signalisation cellulaire |
Poids moléculaire | 433.38 ; 574 (y compris le sel de TFA) |
Type de produit | Protéines, enzymes et peptides |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11449795
|
MP Biomedicals™
03AFC03325 |
25mg |
452.00€
25mg |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le gly-phe-AFC est un substrat peptidique fluorogène à perméabilité cellulaire, utilisé dans les tests de cytotoxicité.
- Les tests de cytotoxicité in vitro sont devenus un aspect intégral de la découverte de médicaments car il s’agit d’un moyen pratique, rentable et prédictif de caractériser le potentiel toxique de nouvelles entités chimiques.
- Il est également utilisé comme substrat pour mesurer l’activité de la dipeptidyl peptidase1 (DPP1).
Spécification
Blanc | |
Analyse de la migration cellulaire ; analyse de la signalisation cellulaire | |
Protéines, enzymes et peptides |
Poudre | |
433.38 ; 574 (y compris le sel de TFA) | |
Conserver au frais et au sec |