Learn More
Cytiva Milieux de glutathione Sepharose™ 4B
À utiliser pour la purification haute capacité de protéines hybrides marquées à la glutathione S-transférase (GST). Le milieu Cytiva Life Sciences™ Glutathione Sepharose™ 4B permet la purification en une seule étape.
Marque: Cytiva 17-0756-04
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Capacité de liaison : > 5 mg de foie de cheval GST/ml de milieu (dépendant du débit) Granulométrie moyenne : 90 μm
- Débit recommandé (H2O à température ambiante) : 75 cm/heure
- Stable en présence des tampons aqueux couramment utilisés
- Stable dans la plage de pH de 4 à 13
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Glutathione Sepharose 4B | |
4 à 13 | |
90 μm | |
300 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Glutathione Sepharose 4B, 300 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol