Learn More
Cytiva Milieu à débit rapide Glutathione Sepharose™ 4
Purification en une étape des protéines marquées à la GST et d’autres glutathione S-transférases ou protéines dépendantes de la glutathione. Le milieu de glutathione Sepharose4 à débit rapide est utilisé pour la purification de protéines marquées à la GST à partir de lysats bactériens et d’autres S-tranférases ou de protéines dépendantes de la glutathione.
Marque:  Cytiva 17-5132-02
2150.80 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11595015
  • 2264.00€ / 100mL
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Glutathione couplé à du Sepharose4 débit rapide via le bras espaceur à 10 carbones
  • Capacité de liaison protéique : ≈10 mg de GST recombinante/ml de milieu(dépendant du débit)
  • La capacité de liaison et les propriétés à haut débit permettent une mise à l’échelle
  • Les conditions d’élution douces préservent l’antigénicité et la fonction protéiques
  • Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés
  • Stabilité au pH : 3 à 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
gt; 10 mg/ml
<450 cm/h.
Agarose à 4 % fortement réticulée
4°% d’agarose hautement réticulé
matrice de base 150 à 250 cm/h, 100 kPa, colonne XK 50/60, hauteur du lit 25 cm
100 ml
Glutathione et bras de liaison à 10 carbones
Le Glutathione Sepharose 4 Fast Flow est une résine d’affinité particulièrement adaptée à la purification des protéines marquées à la GST en mode de traitement par lots ou lorsque l’extrapolation est nécessaire.
Bras d’espaceur 10 carbone, 4 % d’agarose, dimension des particules 90 μm
3 à 12
4°C à 30°C, 20 % d’éthanol
90 μm
Débit rapide de glutathion Sepharose 4 Fast Flow