Learn More
Glutathion, 98 %, pour analyse, réduit, Thermo Scientific Chemicals
34.07€ - 2810.99€
Identifiants chimiques
CAS | 70-18-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H17N3O6S |
Poids moléculaire (g/mol) | 307.32 |
Numéro MDL | MFCD00065939 |
Clé InChI | RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N |
Synonyme | glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion |
CID PubChem | 124886 |
ChEBI | CHEBI:16856 |
Nom IUPAC | Acide (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxyméthylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoïque |
SMILES | C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10346940
|
Thermo Scientific
120000010 |
1 g |
34.07€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10021090
|
Thermo Scientific Acros
120000050 |
5 g |
62.09€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10418840
|
Thermo Scientific Acros
120000250 |
25 g |
238.19€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10628343
|
Thermo Scientific Acros
120001000 |
100 g |
714.56€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11975721
|
Thermo Scientific Acros
120005000 |
500 g |
2810.99€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
70-18-8 | |
307.32 | |
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N | |
124886 | |
Acide (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxyméthylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoïque |
C10H17N3O6S | |
MFCD00065939 | |
glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion | |
CHEBI:16856 | |
C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N |
Spécification
Glutathione | |
70-18-8 | |
Blanc | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
MFCD00065939 | |
15,4511 | |
− 16.50 | |
Solubility in water: very soluble. Other solubilities: freely soluble in dilute alcohol and dimethyl-, formamide, almost insoluble in ethanol | |
C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N | |
307.32 | |
CHEBI:16856 | |
98% | |
Poudre cristalline |
For analysis, Reduced | |
182.0°C to 192.0°C | |
0.5% max. (105°C, 3 hrs) | |
97.5% min. (Iodimetry) | |
C10H17N3O6S | |
04,II,931 | |
− 16.50 (20.00°C c=2,H2O) | |
glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion | |
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N | |
Acide (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxyméthylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoïque | |
124886 | |
307.32 | |
Analyse |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-725-4
- Glutathione reduced