Learn More
Dialdéhyde glutarique, solution à 8 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 410971000
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Glutaric dialdehyde | |
111-30-8, 7732-18-5 | |
Flacon en verre | |
100 g | |
OHC(CH2)3CHO | |
01, 776 | |
15, 4508 | |
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N | |
pentanedial | |
3485 | |
100.12 |
Solution | |
1.0160g/mL | |
0.918 to 1.123 (20°/20°C) | |
C5H8O2 | |
MFCD00007025 | |
01,411 | |
glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde | |
O=CCCCC=O | |
100.12 | |
CHEBI:64276 | |
7 to 9 vol.% |
Sécurité et traitement
- Glutaric dialdehyde, 8% solution in water
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.