Learn More
Anhydride glutarique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11438900
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Glutaric anhydride is used in the production of glutaric acid family pharmaceuticals. Its derivatives are also used in certain corrosion inhibitors, some surfactants and metal finishing compounds. It is also used in the production of polymers, particularly modified unsaturated linear (epoxy) polyesters and as a raw material in the manufacture of flavors. It is also used in improvement of electrode/electrolyte interfaces in High-Voltage Spinel Lithium-Ion batteries as an electrolyte additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride glutarique est utilisé dans la production de produits pharmaceutiques de la famille des acides glutariques. Ses dérivés sont également utilisés dans certains inhibiteurs de corrosion, quelques surfactants et dans des composés de finition métallique. Il est également utilisé dans la production de polymères, en particulier de polyesters linéaires (époxy) non saturés et modifiés et comme matière première dans la fabrication d’arômes. Il sert aussi d’additif électrolytique pour améliorer les interfaces électrode / électrolyte dans les batteries au lithium-ion haute tension.
Solubilité
Soluble dans l’éther, le diméthylsulfoxyde, le méthanol et l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases, les alcools et les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-55-4
Formule moléculaire C5H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 114.1
Numéro MDL MFCD00006679
Clé InChI VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glutaric anhydride, dihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric acid anhydride, pentanedioic anhydride, pyroglutaric acid, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro, pentanedioic acid anhydride, anhydrid kyseliny glutarove, unii-63ofi15s80, anhydrid kyseliny glutarove czech
CID PubChem 7940
Nom IUPAC oxane-2,6-dione
SMILES C1CC(=O)OC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Glutaric anhydride
Point de fusion 52°C to 57°C
Densité 1.411
Point d’ébullition 291°C
Point d’éclair 178°C (352°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 100 g
Beilstein 110051
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in Ether,dimethyl sulfoxide and methanol and water.
Poids de la formule 114.1
Pourcentage de pureté 98%