Learn More
Solution de glutaraldéhyde (25 %/Certifié/BioReagent), Fisher BioReagents
Code produit. 10545444
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Conditionnement:
1L
4L
Code produit. 10545444
Marque: Fisher BioReagents BP25484
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Recommended Storage
KEEP REFRIGERATED or in a very cool place to retard polymerisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-30-8, 7732-18-5
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00007025
Clé InChI SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
CID PubChem 3485
ChEBI CHEBI:64276
Nom IUPAC pentanedial
SMILES O=CCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glutaraldehyde Solution
Forme physique Liquide
Point de fusion -5°C
Note relative au nom 25%
Point d’ébullition 100°C
Densité 1.060g/cm³
Conditionnement Bouteille en verre
Tension de vapeur 16.4mmHg at 20°C
Quantité 4 L
Plage de pourcentage du dosage 24.0 to 26.5 %
Formule linéaire HC(O)(CH2)3CHO
Merck Index 15, 4508
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 24.0 to 26.5%
Qualité Produits certifiés