Learn More
Supplément GlutaMAX™
Code nomenclature Nacres: NA.74
Click to view available options
Quantité:
100 mL
20 x 100 ml
Conditionnement:
100mL
20 PCS
Description
Le supplément™ GlutaMAX™ de Gibco est une alternative à la L-glutamine, avec une stabilité accrue qui améliore la santé cellulaire. Le supplément GlutaMAX™ convient aussi bien aux cultures de cellules de mammifère adhérentes qu’en suspension, sans nécessité d’adaptation. Le supplément de GlutaMAX™ est proposé comme un dipeptide de 200 mM de L-alanyl-L-glutamine dans 0,85 % de NaCl. Le supplément GlutaMAX™ est également inclus dans une variété de formulations de milieux de culture. Par rapport à la L-glutamine, le supplément GlutaMAX™ :
Caractéristiques :
Minimise l’accumulation d’ammoniac toxique
Améliore la viabilité et la croissance cellulaires
Reste stable sur une large plage de températures
Minimise l’accumulation d’ammoniac toxique
Contrairement à la L-glutamine, le supplément GlutaMAX™ ne se décompose pas spontanément pour former de l’ammoniac. Au lieu de cela, les cellules clivent les liaisons de dipeptide pour libérer la L-glutamine selon les besoins. Ce système empêche l’accumulation de déchets et maintient un approvisionnement frais de L-glutamine pendant les cultures de longue durée.
Améliore la viabilité et la croissance cellulaires
Les cultures contenant des niveaux inférieurs d’ammoniac montrent une amélioration de la viabilité cellulaire. En outre, les conditions de culture sont plus contrôlées en raison de la concentration régulière du supplément GlutaMAX™ qui n’est pas possible avec la L-glutamine.
Reste stable sur une large plage de températures
Le supplément GlutaMAX™ est stable à température ambiante et prêt à l’emploi. Le supplément GlutaMAX™ reste opérationnel pour une durée de 24 mois à température ambiante, 2 à 8°C, ou -5 à -30°C pour un stockage et une manipulation pratiques. Le supplément GlutaMAX™ est même stable à 37°C pour une semaine, voire plus.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ GlutaMAX™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au supplément Gibco™ GlutaMAX™ fabriqué dans notre installation de Grand Island, New York. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Caractéristiques :
Minimise l’accumulation d’ammoniac toxique
Contrairement à la L-glutamine, le supplément GlutaMAX™ ne se décompose pas spontanément pour former de l’ammoniac. Au lieu de cela, les cellules clivent les liaisons de dipeptide pour libérer la L-glutamine selon les besoins. Ce système empêche l’accumulation de déchets et maintient un approvisionnement frais de L-glutamine pendant les cultures de longue durée.
Améliore la viabilité et la croissance cellulaires
Les cultures contenant des niveaux inférieurs d’ammoniac montrent une amélioration de la viabilité cellulaire. En outre, les conditions de culture sont plus contrôlées en raison de la concentration régulière du supplément GlutaMAX™ qui n’est pas possible avec la L-glutamine.
Reste stable sur une large plage de températures
Le supplément GlutaMAX™ est stable à température ambiante et prêt à l’emploi. Le supplément GlutaMAX™ reste opérationnel pour une durée de 24 mois à température ambiante, 2 à 8°C, ou -5 à -30°C pour un stockage et une manipulation pratiques. Le supplément GlutaMAX™ est même stable à 37°C pour une semaine, voire plus.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ GlutaMAX™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au supplément Gibco™ GlutaMAX™ fabriqué dans notre installation de Grand Island, New York. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Contenu recyclé
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BPFa, norme ISO 13485, FDA |
| Contenu et stockage | 15 à 30 °C |
| Description | Supplément GlutaMAX™, 100 ml, concentration 100X, forme liquide, adapté à la culture de cellules de mammifères adhérentes et en suspension, sans adaptation requise, le supplément GlutaMAX™ est offert sous forme de dipeptide L-alanyl-L-glutamine de 200 mM à 0,85 % |
| Concentration | 100 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | GlutaMAX |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| Quantité | 100 mL |
| État réglementaire | Pour diagnostic in vitro |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Supplément GlutaMAX™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu