Learn More
Glucose-6-phosphate déshydrogénase, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15443809
Glucose-6-phosphate déshydrogénase, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15443809
1 kU, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 kU
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 15443809
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J61181.4I
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Glucose-6-phosphate dehydrogenase
CAS 9001-40-5
Conditionnement Flacon en plastique
Numéro MDL MFCD00081656
Quantité 1 kU
Synonyme EC 1.1.1.49,RP-87086
Informations sur la solubilité Soluble in water and dilute buffer.
Forme physique Poudre lyophilisée
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP25L042 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/03/2025 Catalog NumberJ61181.4I
Numéro de lotM28L028 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog NumberJ61181.4I
Numéro de lotX24K026 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/11/2024 Catalog NumberJ61181.4I
Numéro de lotX03K012 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog NumberJ61181.4I
Numéro de lotU21K020 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/10/2024 Catalog NumberJ61181.4I
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Glucose-6-phosphate déshydrogénase, Thermo Scientific Chemicals >