Learn More
Acide gluconique, Solution aqueuse à 50 % en poids, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur le marquage peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gluconic acid |
Couleur | Blanc à jaune |
Beilstein | 03, 542 |
Merck Index | 15, 4492 |
Poids de la formule | 196.16 |
Pourcentage de pureté | 49 to 55% (Titrimetry other) |
Densité | 1,23 g/ml |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Flacon en verre |
Forme physique | Poudre cristalline ou cristaux |
Afficher plus |
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche