Learn More
Tocris Bioscience™ GLP-1 (7-37)
Endogenous bioactive GLP-1 receptor ligand
Marque:  Tocris Bioscience™ 5374/1
458.74 EUR valable jusqu'au 2024-12-16
Utilisez le code promo "21630" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 18794709
  • 599.00€ / 1mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
GLP-1 (7-37) is a endogenous GLP-1 receptor ligand; bioactive and truncated form of GLP-1; insulinotropic hormone.
Spécification
Spécification
0.95
Store at -20°C
Observed M.W.: 3355.71
C151H228N40O47
106612-94-6
Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Agonists