Learn More
Sacs de gants
Code produit. 11722134
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
432 x 432 x 280 mm
432 x 680 x 300 mm
686 x 370 x 457 mm
690 x 690 x 381 mm
940 x 940 x 635 mm
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 11722134
Marque: Glas Col 108DX1717H
Sac à gants polyéthylène
• La solution économique et pratique pour un environnement contrôlé
• Idéal pour manipulation de produits hygroscopiques, sensibles à l'air ou à l'oxygène ou manipulations à l'abri de la poussière ou de l'humidité
• Isolement des manipulateurs vis à vis des produits manipulés
• Sac et gants en polyéthylène, intérieur des gants talqué
• Embout gaz pour introduction de gaz inerte
• Introduction du matériel via manchon; fermeture par pinces
• Le sac à gants contaminé peut être jeté après usage, un moyen économique lorsque vous travaillez en milieu hostile ou dangereux
• Peut être réutilisé plusieurs fois pour des travaux non contaminants
• Sac-à-gants
Spécification
Dimensions (L x l x H) 432 x 432 x 280 mm