Learn More
Brady™ Rubans d’étiquetage de couleurs uniques GlobalMark™
Grâce aux rubans ultra-solides et résistants au maculage de Brady, vos textes imprimés résisteront pendant des années dans les environnements extérieurs et industriels. Les rubans sont livrés en cartouches qui s’insèrent d'un simple clic dans l’imprimante GlobalMark™.
Marque:  Brady™ 800523
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.38600kg
Code produit. 10015233
  • 231.00€ / 1 boîte
Expédition estimée: 27-08-2024
Description
  • Rubans encreurs
  • Grâce aux rubans ultra-solides et résistants au maculage de Brady, vos textes imprimés résisteront pendant des années dans les environnements extérieurs et industriels
  • Les rubans sont livrés en cartouches qui s'insèrent d'un simple clic dans l'imprimante GlobalMark™
  • Brevet D481,7555
  • Rubans encreurs monochromes pour imprimante GlobalMark
Spécification
Spécification
Ruban d'étiquetage à une couleur
Imprimante GlobalMark™
4.13 in.
105 mm
Ruban rouge 105 mm
1 rouleau/Paquet
Rouge
65.6 yd.
60 m
60 m x 105 mm
Le texte imprimé dure des années à l'extérieur et dans les zones industrielles.