Learn More
Glibenclamide, Tocris Bioscience™
Code produit. 18772574
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Kir6 (KATP) channel blocker
ATP-dependent K+ channel (Kir6, KATP) and CFTR Cl- channel blocker. Inhibits Kir6 currents in the pancreas, causing an increase in intracellular Ca2+ and insulin secretion. Inhibits recombinant CFTR Cl- channels with an IC50 of 20 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Glibenclamide
CAS 10238-21-8
Formule moléculaire C23H28ClN3O5S
Quantité 100 mg
Synonyme glyburide, glibenclamide, glybenclamide, micronase, diabeta, glynase, daonil, euglucon, maninil, semi-daonil
Clé InChI ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)C(=O)NCCC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
Nom IUPAC 5-chloro-N-[2-[4-(cyclohexylcarbamoylsulfamoyl)phenyl]ethyl]-2-methoxybenzamide
Poids moléculaire (g/mol) 494.003
CID PubChem 3488
ChEBI CHEBI:5441
Poids de la formule 494
Pourcentage de pureté >99%