Learn More
Thermo Scientific™ Creuset à rétreint en carbone vitreux pour la croissance de cristaux
Click to view available options
Capacité (métrique):
17 ml
18mL
37 ml
105mL
190mL
277mL
370mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Soumis à un traitement thermique à haute température qui confère des propriétés de matériaux spéciaux, notamment une force et une résistance à la corrosion nettement améliorées.
Le carbone vitreux offre :
Le carbone vitreux offre :
- Résistance à tous les agents de décomposition humides
- Aucun effet de mémoire (adsorption et libération incontrôlées d’éléments étrangers)
- Aucune contamination des échantillons analytiques
- Stabilité des mélanges acides et alcalins
- Aucun effet humide des fontes métalliques
- Une bonne résistance aux chocs thermiques permet un temps de chauffage et de refroidissement rapide
- Résistance à l’usure abrasive
- Bonne conductivité électrique
Spécification
Spécification
| Description | Tapered |
| Matériau | Carbone glasseux |
| À utiliser avec (application) | For Crystal Growth |
| Capacité (métrique) | 37 ml |
| Diamètre (métrique) externe | Top: 51mm |
| Hauteur (métrique) | 30mm |
| Product Type | Creuset en carbone vitreux |