Learn More
Thermo Scientific Chemicals Capsule d’évaporation au carbone vitreux
Description
Glassy carbon is used as an electrode material in electrochemistry. It is also used as high temperature crucibles. Used as a component of some prosthetic devices. Used electrical conductor ion-selective membrane. It is also used as wet decomposition procedures in analytical chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le carbone vitreux offre :
- Résistance à tous les agents de décomposition humides
- Aucun effet de mémoire (adsorption et libération incontrôlées d’éléments étrangers)
- Aucune contamination des échantillons analytiques
- Stabilité des mélanges acides et alcalins
- Aucun effet humide des fontes métalliques
- Une bonne résistance aux chocs thermiques permet un temps de chauffage et de refroidissement rapide
- Résistance à l’usure abrasive
- Bonne conductivité électrique
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 20 ml |
| Matériau | Verre |
| Forme | Rond |
| Type | Capsule d’évaporation |
| Hauteur (métrique) | 22 mm |
| Diamètre (métrique) | 47 mm |