Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset cylindrique en carbone vitreux
Le carbone glassy offre une grande pureté, une résistance à la corrosion, une stabilité thermique et une structure imperméable aux gaz et aux liquides.
Marque:  Thermo Scientific Chemicals 039014.KT
Code produit. 15436285
  • 1216.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Soumis à un traitement thermique à haute température qui confère des propriétés de matériaux spéciaux, notamment une force et une résistance à la corrosion nettement améliorées.
Le carbone vitreux offre :
  • Résistance à tous les agents de décomposition humides
  • Aucun effet de mémoire (adsorption et libération incontrôlées d’éléments étrangers)
  • Aucune contamination des échantillons analytiques
  • Stabilité des mélanges acides et alcalins
  • Aucun effet humide des fontes métalliques
  • Une bonne résistance aux chocs thermiques permet un temps de chauffage et de refroidissement rapide
  • Résistance à l’usure abrasive
  • Bonne conductivité électrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cylindrique
260mL
85mm
Carbone glasseux
73mm
Creuset en carbone vitreux