Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset en carbone vitreux pour la croissance de cristaux
Le carbone glassy offre une grande pureté, une résistance à la corrosion, une stabilité thermique et une structure imperméable aux gaz et aux liquides.
506.00€ - 1653.23€
Spécification
Matériau | Carbone glasseux |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour la croissance en cristal |
Product Type Specs | Creuset en carbone vitreux |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15493675
|
Thermo Scientific Chemicals
039015.KT |
7mL | 14mm | 100mm | Angle inférieur :90 degrés | N/A | |||
15403685
|
Thermo Scientific Chemicals
039016.KT |
25mL | 19mm | 140mm | Angle inférieur :60 degrés |
915.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15413685
|
Thermo Scientific Chemicals
039017.KT |
30mL | 24mm | 160mm | Angle inférieur :30 degrés |
696.47€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15423685
|
Thermo Scientific Chemicals
039018.KT |
125 mL | 40mm | 150mm | Angle inférieur :90 degrés | N/A | |||
15433685
|
Thermo Scientific Chemicals
039019.KT |
400mL | 57mm | 195mm | Angle inférieur :90 degrés |
1653.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Soumis à un traitement thermique à haute température qui confère des propriétés de matériaux spéciaux, notamment une force et une résistance à la corrosion nettement améliorées.Le carbone vitreux offre :
- Résistance à tous les agents de décomposition humides
- Aucun effet de mémoire (adsorption et libération incontrôlées d’éléments étrangers)
- Aucune contamination des échantillons analytiques
- Stabilité des mélanges acides et alcalins
- Aucun effet humide des fontes métalliques
- Une bonne résistance aux chocs thermiques permet un temps de chauffage et de refroidissement rapide
- Résistance à l’usure abrasive
- Bonne conductivité électrique
Spécification
Carbone glasseux | |
Pour la croissance en cristal | |
Creuset en carbone vitreux |