Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset conique en carbone vitreux
Le carbone glassy offre une grande pureté, une résistance à la corrosion, une stabilité thermique et une structure imperméable aux gaz et aux liquides.
432.15€ - 837.17€
Spécification
Description Conique
Matériau Carbone glasseux
Product Type Creuset en carbone vitreux
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15443645
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
038376.KT
100mL 70mm 53mm
837.17€
1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15443675
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
039003.KT
10mL 31mm 27mm
432.15€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15453675
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
039004.KT
20mL 35mm 38mm
489.44€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15463675
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
039005.KT
30mL 44mm 45mm
509.54€
1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15473675
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
039006.KT
60 ml 52mm 56mm
701.33€
1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2025
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Soumis à un traitement thermique à haute température qui confère des propriétés de matériaux spéciaux, notamment une force et une résistance à la corrosion nettement améliorées.
Le carbone vitreux offre :
  • Résistance à tous les agents de décomposition humides
  • Aucun effet de mémoire (adsorption et libération incontrôlées d’éléments étrangers)
  • Aucune contamination des échantillons analytiques
  • Stabilité des mélanges acides et alcalins
  • Aucun effet humide des fontes métalliques
  • Une bonne résistance aux chocs thermiques permet un temps de chauffage et de refroidissement rapide
  • Résistance à l’usure abrasive
  • Bonne conductivité électrique
Spécification
Spécification
Conique
Carbone glasseux
Creuset en carbone vitreux
Documents
Product Certifications
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Creuset conique en carbone vitreux