Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nacelles en carbone vitreux
Offre une grande pureté, une résistance à la corrosion, une stabilité thermique et une structure imperméable aux gaz et aux liquides.
Marque:  Thermo Scientific Chemicals 039027.KT
Code produit. 15416295
  • 275.37€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Résistance à tous les agents de décomposition humides et à l’usure abrasive
  • Aucun effet de mémoire ni contamination des échantillons analytiques
  • Stabilité des mélanges acides et alcalins
  • Aucun effet humide des fontes métalliques
  • La résistance aux chocs thermiques permet un temps de chauffage et de refroidissement rapide
  • Bonne conductivité électrique
  • Utilisé dans les récipients pour la technologie des matériaux ultra-haute pureté tels que les connexions de semi-conducteurs et la croissance de cristaux tels que les cristaux d’halogénure dopés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Nacelle en carbone glasseux
53 x 16 x 10mm
53 mm
3 mL
10 mm
16 mm