Learn More
Labconco™ Glassware Washer Accessories
Accessories for use with Labconco Glassware Washers with CleanWorks OS.
Marque:  Labconco™ 4669540
Code produit. 17112362
  • 75.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Racks et accessoires à utiliser avec les laveurs de verrerie Labconco FlaskScrubber, SteamScrubber, FlaskScrubber Vantage.
  • Le kit Ethernet offre une connectivité pour les mises à jour à distance et l’accès aux données. Pour une utilisation avec les laveurs Labconco SteamScrubber et FlaskScrubber avec numéro de référence à 9 chiffres.
  • L’armoire de stockage des détergents offre un compartiment pratique pour stocker les pompes et les flacons de distribution automatique des détergents pour les laveurs Labconco SteamScrubber et FlaskScrubber. acier inoxydable 304.
  • Les pointes de silicone opaques de protection couvrent les extrémités des pointes de tige pour éviter de rayer la verrerie et le matériel de laboratoire en métal. 40 pointes en silicone par sachet. Pour une utilisation avec le rack à tiges de support supérieur ou inférieur Labconco.
  • Le kit rétrofit pour rack supérieur permet d’utiliser les racks supérieurs haute flexibilité actuels dans les laveurs Labconco FlaskScrubber ou SteamScrubber avec des numéros de référence à 7 chiffres commençant par 442 et 440. Comprend des lames et du matériel rétrofit. Installation requise.
  • La conception haute capacité du rack à tiges de support supérieur intègre 60 broches, 60 tiges de support, 12 bouchons pour tige de support, outil pour tige de support & bras de lavage pour nettoyer le petit matériel de laboratoire à col étroit dans les laveurs de verrerie Labconco. acier inoxydable 304. Le n° de référence pour FlaskScrubber & FlaskScrubber Vantage comprend des glissières supérieures pour l’installation.
  • Le kit de refroidissement de l’eau de vidange fournit les composants de plomberie, l’électrovanne et les connexions électriques nécessaires pour réduire la température de l’eau de vidange à <60°C (<140°F). Nécessite un raccordement à l’eau froide. Pour une utilisation dans les laveurs de verrerie Labconco. Options de 115 V ou 230 V disponibles.
  • Le kit de conversion sur pied vers mobile ajoute de la mobilité aux modèles de laveurs sur pied. Permet de brancher les laveurs à une prise électrique murale de 20 A &et de les raccorder à un robinet d’évier de laboratoire standard Pour une utilisation avec les laveurs Labconco FlaskScrubber & SteamScrubber. Non compatible avec les modèles FlaskScrubber Vantage. Options de 115 V ou 230 V disponibles.
  • L’imprimante thermique compacte produit un rapport récapitulatif du cycle du laveur. Comprend un câble de données USB et des piles rechargeables NiMH AA. Modèles distincts à utiliser avec les laveurs Labconco FlaskScrubber et SteamScrubber ou les laveurs Labconco FlaskScrubber Vantage.
Spécification
Spécification
Boîte de 40 couvercles de tige de support de protection
Rack à tiges de support supérieure ou inférieure Labconco
0,6 cm
2,8 cm
0,6 cm
0,6 cm
0,9 kg
Accessoire pour laveur
0,25 in
1,1 in
0,25 in
0,25 in
2 lb