Learn More
Heidolph™ Kit de verrerie - Condenseur à glace carbonique (solvants à faible ébullition)
Condenseur à glace sèche pour solvants à bas point d’ébullition
Marque: Heidolph™ 513-00500-00
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 2.90000kg
Description
- Le kit de verrerie inclut un flacon d’évaporation de 1 000 ml et un flacon de réception de 1 000 ml.
- Les flacons d’évaporation et les tubes à vapeur sont livrés avec une taille de joint NS 29/32 standard mais sont également disponibles en NS 24/29.
- Bouchon de ventilation sans joint rodé, pour une manipulation facile et un fonctionnement sans graisse inclus
- Une vanne de ventilation avec fonction de remplissage est proposée en option
- Ne convient pas au programme de distillation automatisé Dynamic AUTOde précision sur les modèles Hei-VAP Expert/Ultimate Control
- Également disponible sur demande : kits de verrerie pour système d’extraction et de condenseur descendant Soxhlet
Spécification
Verre | |
Évaporateurs rotatifs | |
Aucun |
Kit de verrerie | |
Kit de verrerie G5 - condenseur à glace carbonique (solvants à faible ébullition), flacon d’évaporation de 1 000 ml et flacon récepteur de 1 000 ml | |
1 000 ml |