Learn More
Smeg™ Laveur GW4060 pour verrerie avec système de séchage
Code produit. 15197222
Click to view available options
:
Laveur GW4060 pour verrerie avec système de séchage et condenseur à vapeur
Code produit. 15197222
Marque: Smeg™ GW4060
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisé pour la désinfection thermique antibactérienne. Le laveur GW4060 pour laverie de laboratoire Smeg Instruments avec système de séchage dispose d’un système de verrouillage électronique des portes pour la sécurité de l’utilisateur.
  • Lavage jusqu’à 95°C
  • Contrôle électronique programmable par microprocesseur
  • Port série RS232 pour connexion à une imprimante externe ou à un PC
  • Système de séchage à air chaud forcé avec filtre à air 98 % DOP
  • Distributeur de détergent en poudre alcalin, pompe péristaltique pour neutralisant de liquide acide
  • Installation possible de deux pompes péristaltiques supplémentaires
  • La chambre de lavage et la porte intérieure sont en acier inox AISI 316 L
  • Les panneaux externes sont en acier inox AISI 304
  • Deux niveaux de lavage indépendants à travers des guides télescopiques
  • Contient un adoucisseur d’eau avec capteur de sel
  • Raccordements pour eau froide et eau déminéralisée
  • Ne contient pas de chariot
  • Programmes : 9 par défaut, 6 libres
  • Dimensions externes : L x P x H : 600 x 600 x 850 mm
  • Dimensions de travail internes L x P x H : 525 x 490 x 570 mm
Spécification
Type de produit Laveur pour verrerie de laboratoire avec système de séchage
Modèle GW4060
Alimentation électrique 3/N/PE 7 kW max
Tension 400 V
Fréquence 50 Hz