Learn More
Smeg™ Laveur de base GW1160S pour verrerie
Code produit. 15315052
Click to view available options
:
Laveur de base GW1160 pour verrerie
Code produit. 15315052
Marque: Smeg™ GW1160
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisé pour la désinfection thermique antibactérienne. Le laveur de base GW1160S pour verrerie de laboratoire Smeg Instruments dispose d’un système de verrouillage électronique des portes pour la sécurité de l’utilisateur.
  • Lavage jusqu’à 95°C
  • Contrôle électronique programmable par microprocesseur
  • Port série RS232 pour connexion à une imprimante externe ou à un PC
  • Séchage thermodynamique actif
  • Condenseur à vapeur à haute efficacité Ecoslim, avec injection d’eau froide
  • Distributeur de détergent en poudre alcalin, pompe péristaltique pour neutralisant de liquide acide
  • Installation possible de deux pompes péristaltiques supplémentaires
  • La chambre de lavage et la porte intérieure sont en acier inox AISI 316 L
  • Les panneaux externes sont en acier inox AISI 304
  • Deux niveaux de lavage indépendants à travers des guides télescopiques
  • Contient un adoucisseur d’eau avec capteur de sel
  • Raccordements pour eau froide et eau déminéralisée
  • Ne contient pas de chariot
  • Programmes : 9 par défaut, 6 libres
  • Dimensions externes : L x P x H : 600 x 605 x 850 mm
  • Dimensions de travail internes L x P x H : 525 x 490 x 570 mm
Spécification
Type de produit Laveur de base pour verrerie
Modèle GW1160
Alimentation électrique 3/N/PE 7 kW max
Tension 400 V
Fréquence 50 Hz