Learn More
Rogo Sampaic™ Pipettes volumétriques en verre de classe B.
Code produit. 11792674
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Couleur:
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Code produit. 11792674
Marque: Rogo Sampaic™ DGG004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques en verre Rogo Sampaic™ de classe B sont fabriquées en verre sodocalcique transparent.
  • Avec graduations ambrées vitrifiées
  • Avec ampoule renforcée
Spécification
Calibré Oui
Classe B
Matériau verre
Graduée Oui
Graduations 0,1 mL
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 10 ml
Longueur (métrique) 360 mm
Type Pipette graduée