Learn More
Rogo Sampaic™ Pipettes volumétriques en verre de classe B.
Code produit. 11752684
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Couleur:
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11752684
Marque: Rogo Sampaic™ DJR004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques en verre Rogo Sampaic™ de classe B sont fabriquées en verre sodocalcique transparent.
  • Avec graduations ambrées vitrifiées
  • Avec ampoule renforcée
Spécification
Calibré Oui
Étalonnage 0.1mL
Classe B
Graduée Oui
Couleur de graduation Marron
Graduations 0,1 mL
Couleur Rouge
Volume (métrique) 10 ml