Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec bouchon en verre creux
Permet une mesure et une manipulation précises et sûres des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées de classe A Hirschmann Instruments™ avec bouchon en verre creux sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre DURAN™ durable.
Marque: Hirschmann™ 2820281
Description
- Avec bouchon en verre creux rodé NS
- Avec graduation indélébile bleue
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
DIN EN ISO 1042 | |
100 ml | |
170 mm | |
Dépoli standard 14/23 NS | |
Oui |
Verre | |
Verre borosilicaté, DURAN™ | |
± 0,1 ml | |
±0.1 ml | |
A |