Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec bord
Code produit. 11778061
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11778061
Marque: Hirschmann™ 2800185
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet une mesure et une manipulation précises et sûres des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées de classe A avec bord Hirschmann Instruments™ sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
  • Avec graduation bleue
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN ISO 1042
Capacité (métrique) 200 ml
Matériau Verre borosilicaté, DURAN™
Hauteur (métrique) 210 mm
Limite d’erreur ± 0,15 ml
Tolérance ± 0,15 ml
Graduated Oui
Classe A