Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec bord
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Avec graduation bleue
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, DURAN™ |
| Hauteur (métrique) | 170 mm |
| Limite d’erreur | ± 0,1 ml |
| Tolérance | ±0.1 ml |
| Graduated | Oui |
| Classe | A |