Learn More
Fisherbrand™ Récipient en verre pour broyeur pour tissus en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
15 ml
30 ml
50 ml
Longueur (métrique):
120 mm
135mm
155 mm
175 mm
195 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Dimensions | Taille d’alésage :19mm |
| Autoclavable | Oui (individuellement) |
| Couleur | Clear |
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Matériau | Verre |
| Type de produit | Homogénéiseur broyeur de tissus |
| À utiliser avec (application) | Réduction de la granulométrie |
| À utiliser avec (équipement) | Broyeur / homogénéiseur de tissus, piston en PTFE simple ou dentelé |
| Longueur (métrique) | 155 mm |