Learn More
Duran™ Tubes à essai en verre à rebord droit
Tubes à essai à paroi épaisse et à rebord droit. Les tubes à essai en verre Duran™ à rebord droit sont mécaniquement résistants, tout en conservant une bonne résistance aux chocs thermiques.
56.55€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10463151
|
Duran™
26 131 06 03 |
100 mm |
56.55€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Disponibles en différents diamètres, hauteurs et volumes (2,0-100 ml)
- Construction en verre borosilicaté Duran™ durable
Spécification
Bord droit | |
Tube à essai |