Learn More
Gravis Cuves de stérilisation en verre
Catalog Number 17542015
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
750 ml
1000 ml
2000 ml
Hauteur (métrique):
108 mm
145 mm
178 mm
248 mm
Fournit un stockage et un bouchon sûrs à des fins de stérilisation en laboratoire. Les cuves en verre de stérilisation Gravis sont fournies avec un support de verrouillage métallique et un joint en caoutchouc autour du rebord.
  • En verre sodocalcique
  • Disponibles en plusieurs capacités
Capacité (métrique) 500 ml
Diamètre (métrique) externe du col 90 mm
Comprend Bouchon métallique à clip et joint en caoutchouc
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 6/boîte
Hauteur (métrique) 108 mm
Type de produit Cuve
Diamètre (métrique) 98 mm
Type de bouchon Clip