Learn More
Rogo Sampaic™ Cuves de coloration en verre
Excellentes pour la coloration des cellules et des tissus sur des lames de microscope. Les cuves de coloration en verre Rogo Sampaic™ sont fabriquées en verre sodocalcique transparent avec un rack en acier inox.
Marque: Rogo Sampaic™ BPL038
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec couvercle
- Avec rack amovible
- Capacité de 8 à 20 lames, selon la taille
Spécification
Verre | |
20 | |
105 mm | |
75 mm |
Cuve de coloration | |
105 x 85 mm | |
85 mm |