Learn More
Fisherbrand™ Flacon de culture en verre
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,4 ml
2,3 ml
5,5 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Transparents
Hauteur (métrique):
31,5 mm
40 mm
44,6 mm
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 14,65 mm |
| Matériau | verre |
| Volume (métrique) | 5,5 ml |
| À utiliser avec (application) | HPLC |
| Type de goulot | Flacon de culture |
| Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
| Volume (métrique) résiduel | < 800 μl |
| Volume (métrique) de travail | 4 mL |
| Type de base | Fond plat |
| Afficher plus |