Learn More
Fisherbrand™ Flacon de culture en verre
Code produit. 11511374 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,4 ml
2,3 ml
5,5 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Transparents
Hauteur (métrique):
31,5 mm
40 mm
44,6 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11511374
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Recommandé pour une utilisation en HPLC.
  • Recommandé pour une utilisation en HPLC
  • Les flacons cylindriques et les bouchons correspondants peuvent également être fournis sous forme de KIT 2 en 1
  • Combinaison flacon/bouchon pratique et économique pour des analyses non critiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 8,2 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 1,4 ml
À utiliser avec (application) HPLC
Type de goulot Flacon de culture
Type d’emballage CleanPack
Volume (métrique) résiduel <80 μl
Volume (métrique) de travail 1 mL
Type de base Fond plat
Hauteur (métrique) 40 mm
Quantité 100
Type 1ère classe hydrolytique
Marking Spot Non