Learn More
Fisherbrand™ Flacons de prélèvement en verre avec col à vis
Code produit. 15354779 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1.75 ml
3.5 ml
7 ml
10.5 ml
14 ml
21 ml
28 ml
Taille du bouchon:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Modèle:
Forme basse
Forme haute
Conditionnement:
140 pièces
190 pièces
231 pièces
264 pièces
399 pièces
666 pièces
882 pièces
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 15354779
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Stockez vos échantillons en toute sécurité avec ces flacons en verre de forme haute ou basse. Les flacons de prélèvement en verre avec col à vis Fisherbrand™ sont disponibles dans différentes tailles. Les bouchons à vis en PP Fisherbrand™ sont vendus séparément.
  • Fabriquées en verre neutre de type 1B transparent
  • Options de forme trapue et haute avec des tailles de col standards
  • 1 dram équivaut à environ 3,55 ml (ou 0,125 fl. oz.)
  • Convient aux applications de diagnostic, de prélèvement d’échantillons, de stockage, d’affichage et de milieux de culture
  • Bouchons à vis en polypropylène noirs Fisherbrand™ pour flacons d’échantillonnage en verre vendus séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 23 mm
Matériau Verre neutre type 1B
Volume (métrique) 14 ml
Modèle Forme basse
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 58 mm
Taille du bouchon 22 mm