Learn More
Fisherbrand™ Flacons de prélèvement en verre avec col à vis
Stockez vos échantillons en toute sécurité avec ces flacons en verre de forme haute ou basse. Les flacons de prélèvement en verre avec col à vis Fisherbrand™ sont disponibles dans différentes tailles. Les bouchons à vis en PP Fisherbrand™ sont vendus séparément.
Marque:  Fisherbrand™ 15344779
49.95 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15344779
  • 98.05€ / 264 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
  • Fabriquées en verre neutre de type 1B transparent
  • Options de forme trapue et haute avec des tailles de col standards
  • 1 dram équivaut à environ 3,55 ml (ou 0,125 fl. oz.)
  • Convient aux applications de diagnostic, de prélèvement d’échantillons, de stockage, d’affichage et de milieux de culture
Accessoire requis :  Bouchons à vis en polypropylène noir Fisherbrand™ (vendus séparément -- voir 15304799). 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Verre neutre type 1B
Squat form
42 mm
20 mm
7 ml
Bouchon à vis
18 mm
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons de prélèvement en verre avec col à vis > Forme basse ; 7 ml