Learn More
Fisherbrand™ Flacons de prélèvement en verre avec col à vis
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1.75 ml
3.5 ml
7 ml
10.5 ml
14 ml
21 ml
28 ml
Taille du bouchon:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Modèle:
Forme basse
Forme haute
Conditionnement:
140 pièces
190 pièces
231 pièces
264 pièces
399 pièces
666 pièces
882 pièces
Description
- Fabriquées en verre neutre de type 1B transparent
- Options de forme trapue et haute avec des tailles de col standards
- 1 dram équivaut à environ 3,55 ml (ou 0,125 fl. oz.)
- Convient aux applications de diagnostic, de prélèvement d’échantillons, de stockage, d’affichage et de milieux de culture
- Bouchons à vis en polypropylène noirs Fisherbrand™ pour flacons d’échantillonnage en verre vendus séparément
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
| Matériau | Verre neutre type 1B |
| Volume (métrique) | 14 ml |
| Modèle | Forme haute |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Hauteur (métrique) | 72 mm |
| Taille du bouchon | 18 mm |