Learn More
Buerkle™ Flacons d’échantillonnage en verre
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 mL
Beschreibung
- Peuvent être utilisé avec Buerkle™ ProfiSampler
Spezifikation
Spezifikation
Capacité (métrique) | 1000 mL |
Description | Équipement pour aluminum ProfiSampler, UniSampler Ex |
Matériau | Verre |
Quantité | Pièce |
Filetage (métrique) | 45 mm |
Couleur de bouchon | Bleu |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavable |
Type de produit | Flacon d’échantillon |
À utiliser avec (équipement) | Aluminium ProfiSampler |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur